Läs mer
Pyrex™ Konisk glastratt med PTFE-nyckel
Produktkod. 11383674
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Lednummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Beskrivning:
Kranhål: 2,5 mm
Kranhål: 2mm
Kranhål: 4 mm
Kranhål: 6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11383674
Brand: Pyrex 2190/08M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas. Pyrex™ Konisk glastratt med utbytbar PTFE-avstängningskran. Överensstämmer med ISO 4800 Typ 1-standarder.
    • Överensstämmer med ISO 4800 Typ 1
    • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
    • Med utbytbar PTFE-nyckel
    • Levereras med både polyeten och glasproppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Beskrivning Kranhål: 4 mm
Lednummer 29/32
Produkttyp Separeringstratt