Läs mer
Pyrex™ Konisk glastratt med PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Lednummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Beskrivning:
Kranhål: 2,5 mm
Kranhål: 2mm
Kranhål: 4 mm
Kranhål: 6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4800 Typ 1
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas
- Med utbytbar PTFE-nyckel
- Levereras med både polyeten och glasproppar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Beskrivning | Kranhål: 2,5 mm |
| Lednummer | 24/29 |
| Produkttyp | Separeringstratt |