Läs mer
Corning™ PYREX™ Crystallizing Dishes
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
180 mL
Diameter (metrisk):
80 mm
Höjd (metrisk):
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization
The rims on these dishes are reinforced and fire polished to reduce chipping. Will withstand repeated sterilization (wet or dry). Ideal for storage and crystallization.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 180 mL |
| Disponibel | Reusable |
| Material | Borosilicate Glass |
| Form | Round |
| Typ | Crystallizing Dish |
| För användning med (applikation) | Ideal for storage and crystallization |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 6/Pk. |
| Visa mer |