Läs mer
PYREX™ Kulturflaskförslutning
Produktkod. 12524917
Change view
Stängningsmaterial:
Aluminium
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsmaterial unitSize
12524917 Polypropen Paket med 10
12687266 Aluminium Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12524917 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4540/38P
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 1135 odlingskolvar, 1138/10 Fernbach-kolvar och 1141 bafflade kolvar.
  • Två typer av förslutning - Anodiserad aluminium - Tvåpositions polypropen
  • Lämplig för autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Antal per förpackning 10