Läs mer
PYREX™ Kulturflaskförslutning
Produktkod. 12687266
Change view
Stängningsmaterial:
Aluminium
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsmaterial Förpackningsstorlek
12687266 Aluminium Paket med 10
12524917 Polypropen Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12687266 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 4550/38M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 SEK
    1418.17 SEK / Paket med 10
    Save 306.83 SEK
    17% Av
I lager
För användning med 1135 odlingskolvar, 1138/10 Fernbach-kolvar och 1141 bafflade kolvar.
  • Två typer av förslutning - Anodiserad aluminium - Tvåpositions polypropen
  • Lämplig för autoklavering
Specifikationer
Stängningsmaterial Aluminium
Antal per förpackning 10