Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångsgängade kulturrör med rund botten med vit markeringsfläck, utan lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10536663 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
7.5 mL
11.5 mL
15.5 mL
19 mL
24 mL
30 mL
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10536663
Brand: Corning™ 9944713
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete
Designad för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Gängad
Kapacitet (metrisk) 7.5 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Vit märkningsfläck
Förpackning Slumpmässig
Trådstorlek 13-415
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 13 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Odlingsrör