Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångsgängade kulturrör med rund botten med vit markeringsfläck, utan lock
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15,5 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Designad för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Gängad |
| Kapacitet (metrisk) | 24 ml |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning |
| Etiketttyp | Vit märkningsfläck |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Trådstorlek | 18-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |