Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångsgängade kulturrör med rund botten med vit markeringsfläck, utan lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11383745 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15,5 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11383745
Brand: Corning™ 9944720X
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete
Designad för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Gängad
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Vit märkningsfläck
Förpackning Slumpmässig
Trådstorlek 18-415
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 20 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Odlingsrör
Visa mer Visa mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt