Läs mer
Pyrex™ Mikrofiltertratt med sintrad skiva
Produktkod. 10600691
Porositet:
1
2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 10600691
Brand: Pyrex 3780/02M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för småskalig filtrering
  • Med 15 mm diameter sintrade skiva
  • Idealisk för att filtrera små mängder material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Diameter (metrisk) skaft 8mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 135 mm
För användning med (applikation) För filtrering av små mängder material
Diameter (metrisk) skiva 15mm
Inkluderar Sintrad glasskiva
Längd (metrisk) skaft 40mm
Porositet 1
Produkttyp Mikrofiltertratt