Läs mer
Pyrex™ Mikrofiltertratt med sintrad skiva
Porositet:
1
2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- Med 15 mm diameter sintrade skiva
- Idealisk för att filtrera små mängder material
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Diameter (metrisk) skaft | 8mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 135 mm |
| För användning med (applikation) | För filtrering av små mängder material |
| Diameter (metrisk) skiva | 15mm |
| Inkluderar | Sintrad glasskiva |
| Längd (metrisk) skaft | 40mm |
| Porositet | 1 |
| Produkttyp | Mikrofiltertratt |