Läs mer
Pyrex™ Graderad dropptratt med glasnyckel
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4800 typ 4
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
- Dubbel graderad skala som visar ungefärlig volym innesluten/dispenserad
- Gradering i vit emalj
- Med utbytbar glasnyckel
- Levereras med glaspropp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Glaspropp och nyckel |
| Examen | 2mL |
| Produkttyp | Släpp tratt |