Läs mer
Pyrex™ Graderad dropptratt med glasnyckel
Produktkod. 11313684
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11313684
Brand: Pyrex 3590/04
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att överföra vätskor.
  • Överensstämmer med ISO 4800 typ 4
  • Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
  • Dubbel graderad skala som visar ungefärlig volym innesluten/dispenserad
  • Gradering i vit emalj
  • Med utbytbar glasnyckel
  • Levereras med glaspropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Inkluderar Glaspropp och nyckel
Examen 5mL
Produkttyp Släpp tratt