Läs mer
Pyrex™ Graderad dropptratt med glasnyckel
Produktkod. 12433481
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12433481 50 ml Varje
11333684 1000 ml Varje
11313684 250 ml Varje
11323684 500 ml Varje
11303684 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12433481 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3590/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 SEK
    1338.68 SEK / Paket med 1
    Save 291.32 SEK
    17% Av
I lager
Används för att överföra vätskor.
  • Överensstämmer med ISO 4800 typ 4
  • Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
  • Dubbel graderad skala som visar ungefärlig volym innesluten/dispenserad
  • Gradering i vit emalj
  • Med utbytbar glasnyckel
  • Levereras med glaspropp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Examen 1mL
Produkttyp Släpp tratt