Läs mer
Pyrex™ Graderad dropptratt med glasnyckel
Produktkod. p-8002579
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11333684
Brand: Pyrex 3590/08
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att överföra vätskor.
  • Överensstämmer med ISO 4800 typ 4
  • Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
  • Dubbel graderad skala som visar ungefärlig volym innesluten/dispenserad
  • Gradering i vit emalj
  • Med utbytbar glasnyckel
  • Levereras med glaspropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Inkluderar Glaspropp och nyckel
Examen 20mL
Produkttyp Släpp tratt