Läs mer
Pyrex™ Avstängningskran för exsickator
Produktkod. 11975899
Change view
För användning med (utrustning):
Vakuumexsickatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11975899 Vakuumexsickatorer Varje
1 options
Produktkod. 11975899 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1612/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 SEK
    982.79 SEK / Paket med 1
    Save 297.21 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
För användning med Pyrex™ vakuumexsickatorer
  • Med Rotaflo™ kran för vakuumtät tätning
  • Innehåller en PTFE-nyckel och en 24/29 slipad glaskon för att passa exsickatorlocken
Specifikationer
Produkttyp Avstängningskran för exsickator
För användning med (utrustning) Vakuumexsickatorer