Läs mer
Pyrex™ Dessicatorplattor
Produktkod. 11955879
Beskrivning:
Plattstorlek: 150 mm
Tallrikens storlek: 200 mm
Förpackningsstorlek:
100ml
Varje
Produktkod. 11955879
Brand: Pyrex 1597/04D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Pyrex vakuum- och icke-vakuumexsickatorer
  • För användning med Pyrex vakuum- och icke-vakuumexsickatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Exsickatorplatta
Beskrivning Tallrikens storlek: 200 mm
Material Metall
För användning med (utrustning) Vakuum och icke-vakuum exsickatorer