Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter av glas i flip-top-behållare, sterila, pluggade
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Dessa pipetter är kalibrerade ''Att leverera'' med utblåsning. De är förpackade i en flip-top-behållare för att hålla pipetterna rackade. Dessa pipettbehållare kommer förseglade i polyetenpåsar för sterilitet. ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan för enkel identifiering efter storlek. Hänvisning: ASTM E-714.
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Ja |
| Kalibrerad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E714 |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Längd (engelska) | 11,8 tum |
| Negativa examen | 1 mL |
| Tipsstil | Rund |
| Visa mer |