Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter av glas i flip-top-behållare, sterila, pluggade
Produktkod. p-3207923 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 500
Produktkod. 10048662
Brand: Corning™ 7078D5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångspipetter är kalibrerade för att leverera med utblåsning. Förpackad i flip-top-behållare för att hålla pipetterna rackade.
Dessa pipetter är kalibrerade ''Att leverera'' med utblåsning. De är förpackade i en flip-top-behållare för att hålla pipetterna rackade. Dessa pipettbehållare kommer förseglade i polyetenpåsar för sterilitet. ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan för enkel identifiering efter storlek. Hänvisning: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E714
Material Borsilikatglas
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Längd (engelska) 11,8 tum
Negativa examen 1 mL
Tipsstil Rund
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk