Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter av glas, sterila
Produktkod. 11303755 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Negativa examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 250
Paket med 720
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Färg Negativa examen unitSize
11303755 5 mL 0.1 mL Blått 1 mL -
10150163 1 mL 0.1 mL Gult 0.2 mL Paket med 1000
10242513 2 mL 0.01 mL Klart 0.2 mL -
10353423 1 mL 0.01 mL Gult 0.2 mL Paket med 1000
11986978 1 mL 0.01 mL Gult 0.2 mL Paket med 250
13053093 10 mL 0.1 mL Orange 2 mL Paket med 120
10588593 10 mL 0.1 mL Orange 2 mL Paket med 720
11926988 10 mL 0.1 mL Orange 2 mL Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11303755 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 70785N
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Packad för att ge enkel åtkomst till flera pipetter samtidigt utan att förorena hela höljet. Corning™ Pyrex™ Serologiska engångspipetter av glas erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare.
Dessa pipetter är designade för användare med större volymer och är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och är packade för att ge enkel åtkomst till flera pipetter åt gången utan att kontaminera hela höljet. Liknar Cat. nr 7077, förutom multipack i plastpåsar. Ny ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan för enkel identifiering efter storlek. Hänvisning: ASTM E-714.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Beställningsinfo
Multipackad i plastpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kalibrerad Yes
Kalibrering To Deliver
Certifikat och efterlevnad ASTM E714
Material Borsilikatglas
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Serological, Measuring Procedures
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Längd (engelska) 11,41 tum.
Negativa examen 1 mL
Kvantitet 960/Cs
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Multi-pack
Volym (engelska) 0,16 oz.
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 290 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Single-use