Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter av glas, sterila
Produktkod. 13053093 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Negativa examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 250
Paket med 720
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Färg Negativa examen Förpackningsstorlek
13053093 10 mL 0.1 mL Orange 2 mL Paket med 120
10150163 1 mL 0.1 mL Gult 0.2 mL Paket med 1000
10242513 2 mL 0.01 mL Klart 0.2 mL -
10353423 1 mL 0.01 mL Gult 0.2 mL Paket med 1000
11986978 1 mL 0.01 mL Gult 0.2 mL Paket med 250
11303755 5 mL 0.1 mL Blått 1 mL -
10588593 10 mL 0.1 mL Orange 2 mL Paket med 720
11926988 10 mL 0.1 mL Orange 2 mL Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13053093 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 707810N
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Packad för att ge enkel åtkomst till flera pipetter samtidigt utan att förorena hela höljet. Corning™ Pyrex™ Serologiska engångspipetter av glas erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare.
Dessa pipetter är designade för användare med större volymer och är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och är packade för att ge enkel åtkomst till flera pipetter åt gången utan att kontaminera hela höljet. Liknar Cat. nr 7077, förutom multipack i plastpåsar. Ny ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan för enkel identifiering efter storlek. Hänvisning: ASTM E-714.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Order Info
Multipackad i plastpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad ASTM E714
Material Borsilikatglas
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Serologiska, mätprocedurer
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Längd (engelska) 11,41 tum
Negativa examen 2 mL
Kvantitet 120/Pk. ( 720/Cs.)
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Multipack
Volym (engelska) 0,33 oz.
Färg Orange
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 290 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel För engångsbruk