Läs mer
Corning™ PYREX™ Individuellt förpackade serologiska glaspipetter för engångsbruk, sterila
Produktkod. 10785573 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Negativa examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 600
Paket med 720
Paket med 800
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Färg Negativa examen Förpackningsstorlek
10785573 10 mL 0.1 mL Orange 2 mL Paket med 600
13003093 2 mL 0.01 mL Klart 0.2 mL Paket med 180
10776133 2 mL 0.01 mL Klart 0.2 mL Paket med 720
11313845 10 mL 0.1 mL Orange 2 mL Paket med 100
11303845 5 mL 0.1 mL Blått 1 mL Paket med 120
10494343 5 mL 0.1 mL Blått 1 mL Paket med 720
10526493 1 mL 0.01 mL Gult 0.2 mL Paket med 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10785573 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 707710N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5005.00 SEK
    4677.29 SEK / Paket med 600
    Save 327.71 SEK
    6% Av
I lager
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning. Corning™ Pyrex™ Individuellt förpackade serologiska glaspipetter för engångsbruk erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare.
Dessa pipetter, kalibrerade ''Att leverera'' med utblåsning, erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare. Alla pipetter har negativa graderingar och brandpolerade spetsar för gradfria, jämna flödeshastigheter. Lättöppnade Steri-ViewTM-omslag (papper på en sida, plast på en sida) har färgkodade storlekar tryckta direkt på papperet för enkel identifiering efter storlek. Färger överensstämmer med ISO standarder. Hänvisning: ASTM E-714.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Beställningsinfo
Individuellt förpackad i lättöppning Steri-View™ omslag eller multipackade i plastpåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad ASTM E714
Material Glas
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Serologiska pipetter
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Typ av examen Negativa examensbetygelser,
Negativa examen 2 mL
Kvantitet 100/Pk. (600/Cs.)
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Individuellt inslagen pappersplast
Volym (engelska) 0,33 oz.
Färg Orange
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 290 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk