Läs mer
Corning™ PYREX™ Individuellt förpackade serologiska glaspipetter för engångsbruk, sterila
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Dessa pipetter, kalibrerade ''Att leverera'' med utblåsning, erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare. Alla pipetter har negativa graderingar och brandpolerade spetsar för gradfria, jämna flödeshastigheter. Lättöppnade Steri-ViewTM-omslag (papper på en sida, plast på en sida) har färgkodade storlekar tryckta direkt på papperet för enkel identifiering efter storlek. Färger överensstämmer med ISO standarder. Hänvisning: ASTM E-714.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Beställningsinfo
Individuellt förpackad i lättöppning Steri-View™ omslag eller multipackade i plastpåsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E714 |
| Material | Glas |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Negativa examen | 0.2 mL |
| Tipsstil | Rund |
| Volym (engelska) | 0,06 oz. |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Typ | Serologisk pipett |
| Visa mer |