Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten utan kant
Produktkod. 10008522 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Längd (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
10008522 15 ml 100 mm Paket med 1000
13073073 19 ml 125 mm Paket med 250
10212563 19 ml 125 mm Paket med 1000
13023073 4 ml 75 mm Paket med 250
10672234 4 ml 75 mm Paket med 1000
13043073 10 ml 100 mm Paket med 250
10682424 10 ml 100 mm Paket med 1000
10672424 6 ml 75 mm Paket med 1000
13033073 6 ml 75 mm Paket med 250
13053073 11 ml 85 mm Paket med 250
10692424 11 ml 85 mm Paket med 1000
12079257 36 ml 150 mm Paket med 250
10692614 36 ml 150 mm Paket med 500
13083073 23 ml 150 mm Paket med 250
10018522 23 ml 150 mm Paket med 1000
13063073 15 ml 100 mm Paket med 250
11992288 28,5 ml 150 mm Paket med 250
10735763 28,5 ml 150 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10008522 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9944516
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar. Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten är designade för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
Dessa engångsodlingsrör är förpackade för din bekvämlighet i lättöppnade, lättanvända förpackningar. De tre små storlekarna kommer i ett dispenserarrangemang, och de större storlekarna är bulkpackade. Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från soda-kalkglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Slumpmässig
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Odlingsrör