Läs mer
PYREX™ Engångsglasrör med rund botten utan kant
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11369243
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11369243
Brand: Thermo Scientific Sterilin 9944512
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar. Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten är designade för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
  • Packaged in easy-to-open and easy-to-use bulk packs
  • Not treated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Slumpmässig
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Odlingsrör