Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten utan kant
Beschreibung
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar. Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten är designade för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
Dessa engångsodlingsrör är förpackade för din bekvämlighet i lättöppnade, lättanvända förpackningar. De tre små storlekarna kommer i ett dispenserarrangemang, och de större storlekarna är bulkpackade. Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från soda-kalkglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Glas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Kantad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.