Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten utan kant
Produktkod. 10692424 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
6 mL
10 mL
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Längd (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10692424
Brand: Corning™ 9944515
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar. Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten är designade för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
Dessa engångsodlingsrör är förpackade för din bekvämlighet i lättöppnade, lättanvända förpackningar. De tre små storlekarna kommer i ett dispenserarrangemang, och de större storlekarna är bulkpackade. Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från soda-kalkglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 11 ml
Längd (metrisk) 85 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Slumpmässig
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 15 mm
Produkttyp Odlingsrör