Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten utan kant
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar. Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten är designade för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
Dessa engångsodlingsrör är förpackade för din bekvämlighet i lättöppnade, lättanvända förpackningar. De tre små storlekarna kommer i ett dispenserarrangemang, och de större storlekarna är bulkpackade. Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från soda-kalkglas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 11 ml |
| Längd (metrisk) | 85 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Kantad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |