Läs mer
Pyrex™ Utjämnande glastratt med PTFE-nyckel
Produktkod. 13431869
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13431869 100 ml Varje
12905131 250 ml Varje
12915131 500 ml Varje
12995121 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13431869 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 443540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 SEK
    1116.31 SEK / Paket med 1
    Save 243.69 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 18-02-2027
För användning när vätskor måste tillsättas system under vakuum.
  • Överensstämmer med ISO 4800, typ 4
  • Med utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda
  • Dubbel graderad skala som visar volymen vätska som finns/levereras
  • Skaft inuti konen för enkel montering Quickfit™ församlingar
  • Gradering i vit emalj
  • Levereras med ihålig glaspropp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Examen 10mL
Produkttyp Tryckutjämnande rör