Läs mer
Pyrex™ Utjämnande glastratt med PTFE-nyckel
Produktkod. p-8002582
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12905131
Brand: Pyrex 443547
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning när vätskor måste tillsättas system under vakuum.
  • Överensstämmer med ISO 4800, typ 4
  • Med utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda
  • Dubbel graderad skala som visar volymen vätska som finns/levereras
  • Skaft inuti konen för enkel montering Quickfit™ församlingar
  • Gradering i vit emalj
  • Levereras med ihålig glaspropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Produkttyp Tryckutjämnande tratt