Läs mer
Pyrex™ ETFE hällringar
Beskrivning
Förhindra dropp under hällning. Pyrex™ ETFE hällringar fungerar bra med högtemperaturapplikationer.
- För användning med flaskor i serierna 1516, 1517, 1518, 1519 och 1520
- Idealisk för applikationer som involverar höga temperaturer
- Rödfärgad eten-tetrafluoreten hällring
- Tål varmluftsterilisering upp till 180 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | ETFE |
| Kvantitet | 10/PK. |
| Sterilitet | Torrvärme steriliserad |
| Trådstorlek (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 och 1520 flaskor |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |