Läs mer
Pyrex™ ETFE hällringar
Produktkod. 11398044
Change view
Trådstorlek (metrisk):
32 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
11398044 32 mm Paket med 10
10496830 45 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398044 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 4536/32D
Beräknad leverans: 29-12-2026
Förhindra dropp under hällning. Pyrex™ ETFE hällringar fungerar bra med högtemperaturapplikationer.
  • För användning med flaskor i serierna 1516, 1517, 1518, 1519 och 1520
  • Idealisk för applikationer som involverar höga temperaturer
  • Rödfärgad eten-tetrafluoreten hällring
  • Tål varmluftsterilisering upp till 180 °C
Specifikationer
Färg Rött
Material ETFE
Kvantitet 10/PK.
Sterilitet Torrvärme steriliserad
Trådstorlek (metrisk) 32 mm
För användning med (utrustning) Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 och 1520 flaskor
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras