Läs mer
Corning™ PYREX™ Narrow Mouth Erlenmeyer Flask with Standard Taper Stopper
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Material:
Borosilicate Glass
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
For convenience, these flasks are graduated to show approximate capacity. The 25 mL, 50 mL, and 125 mL flasks are satisfactory for use as a weighing bottle.
For stopper only, see Cat. No. 7650.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 3.18 in. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduation Range | 50 to 200 mL |
| Examen | 25 mL |
| Höjd (engelska) | 6.73 in. |
| Höjd (metrisk) | 17 cm |
| Hals stil | Narrow Mouth |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Antal per förpackning | 6/Pk. |
| Visa mer |