Läs mer
Corning™ PYREX™ Smal mun Kraftig glas Erlenmeyer kolv
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderar:
Ingen propp
No Stopper
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Tillverkad av PYREX™ för hållbarhet. Erlenmeyer-stil, robust bearbetad toppfinish och smal mun.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Top style: Reinforced tooled |
| Diameter (engelska) Yttre | 2.63 in. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduation Range | 50 to 125 mL |
| Examen | 25 mL |
| Höjd (engelska) | 4.48 in. |
| Höjd (metrisk) | 11.4 cm |
| Inkluderar | No Stopper |
| Hals stil | Narrow Mouth |
| Visa mer |