Läs mer
Corning™ PYREX™ Smal mun Kraftig glas Erlenmeyer kolv
Produktkod. p-124500
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderar:
Ingen propp
No Stopper
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
12580056 25 mL Ingen propp Paket med 12
12623072 10 mL Ingen propp Paket med 12
12599995 50 mL Ingen propp Paket med 12
10241900 125 mL No Stopper Varje
10537860 1 L No Stopper Varje
10231490 500 mL Ingen propp Varje
11931516 500 mL Ingen propp Paket med 6
10535200 6 L Propp Varje
11921516 1 L Propp Paket med 6
11941516 125 mL Ingen propp Paket med 12
12044777 2000 mL Propp Varje
11951516 250 mL Propp Paket med 12
10470160 4 L Propp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 12580056 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 498025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PYREX™ för hållbarhet. Erlenmeyer-stil, robust bearbetad toppfinish och smal mun.
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. PYREX™ Narrow Neck Heavy Duty Erlenmeyer-flaskor är designade för längre livslängd och ökad användarsäkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Toppstil: Förstärkt bearbetad
Diameter (engelska) Yttre 1,61 tum.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 10 till 25 ml
Examen 5 mL
Höjd (engelska) 2,55 tum.
Höjd (metrisk) 6.5 cm
Inkluderar Ingen propp
Hals stil Smal mun
nr per ärende 48/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Skrivyta Stor emaljmärkning
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) Yttre 41 mm
Stängningsstorlek 0