Läs mer
Pyrex™ Tratt för filtreringssystem
Produktkod. 12754308
Change view
Kvantitet:
1EA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12754308 1EA Varje
1 options
Produktkod. 12754308 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 5809/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1681.47 SEK
    1382.01 SEK / Paket med 1
    Save 299.46 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Pyrex™ Borosilikatglasfiltreringssystem.
  • Tratt 300ml kapacitet
  • Helt autoklaverbara
  • Idealisk för mikrobiologi
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Borsilikatglas
    Kvantitet 1EA
    Typ Filtreringssystemtratt
    Volym (metrisk) 300 mL
    För användning med (utrustning) Filtreringssystem