Läs mer
Pyrex™ Tratt med sintrad glasskiva
Kapacitet (metrisk):
20 ml
30 ml
Porositet:
2
3
4
Diameter (metrisk) skiva:
20 mm
30 mm
Höjd (metrisk):
130 mm
144 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Tratt med sintrad glasskiva används för filtrering av lösningar. Beständig mot de flesta frätande ämnen och eliminerar behovet av filterpapper
- Sintrad skiva tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- För filtrering av lösningar: - Inget krav på filterpapper - Beständigt mot de flesta frätande reagenser inklusive ammoniak och koncentrerad svavelsyra
- Finns i ett urval av porositeter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 8mm |
| Material | Pyrex Glas, Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| För användning med (applikation) | För filtrering av lösningar |
| Diameter (metrisk) skiva | 20 mm |
| Inkluderar | Sintrad glasskiva |
| Längd (metrisk) skaft | 75mm |
| Porositet | 3 |
| Porstorlek | 16 till 40 μm |
| Visa mer |