Läs mer
Pyrex™ Tratt med sintrad glasskiva
Produktkod. p-8002586
Kapacitet (metrisk):
20 ml
30 ml
Porositet:
2
3
4
Diameter (metrisk) skiva:
20 mm
30 mm
Höjd (metrisk):
130 mm
144 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11313674
Brand: Pyrex 3730/06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Tratt med sintrad glasskiva används för filtrering av lösningar. Beständig mot de flesta frätande ämnen och eliminerar behovet av filterpapper.
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Tratt med sintrad glasskiva används för filtrering av lösningar. Beständig mot de flesta frätande ämnen och eliminerar behovet av filterpapper
  • Sintrad skiva tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • För filtrering av lösningar: - Inget krav på filterpapper - Beständigt mot de flesta frätande reagenser inklusive ammoniak och koncentrerad svavelsyra
  • Finns i ett urval av porositeter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Diameter (metrisk) skaft 8mm
Material Pyrex Glas, Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 130 mm
För användning med (applikation) För filtrering av lösningar
Diameter (metrisk) skiva 20 mm
Inkluderar Sintrad glasskiva
Längd (metrisk) skaft 75mm
Porositet 3
Porstorlek 16 till 40 μm
Produkttyp Filtertratt