Läs mer
Pyrex™ Gasdistributionsrör
Produktkod. 12547866
Change view
Beskrivning:
Porositet: 0
Porositet: 1
Porositet: 2
Porositet: 3
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
12547866 Porositet: 3 Paket med 2
15608166 Porositet: 2 Paket med 2
12663232 Porositet: 1 Paket med 2
10217634 Porositet: 0 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12547866 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3830/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    778.62 SEK
    637.45 SEK / Paket med 2
    Save 141.17 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Dispergera gas i vätskor för att få den optimala bubbelstorleken. Pyrex™ gasdistributionsrör finns i en mängd olika porositeter.
Dispergera gas i vätskor för att få den optimala bubbelstorleken. Pyrex™ gasdistributionsrör finns i en mängd olika porositeter.
  • Idealisk för spridning av gas i vätskor
  • Borosilikatglasrör med sintrad fingerborg
  • Val av fingerborgporositeter för att uppnå optimal gasbubblastorlek
Specifikationer
Beskrivning Porositet: 3
Material Borosilikatglas (3.3)
Total längd (metrisk) 300 mm
För användning med (applikation) För spridning av gas i vätskor
Inkluderar Sintrad fingerborg