Läs mer
Pyrex™ Gasdistributionsrör
Produktkod. p-8002977
Beskrivning:
Porositet: 0
Porositet: 1
Porositet: 2
Porositet: 3
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15608166
Brand: Pyrex 3830/04M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispergera gas i vätskor för att få den optimala bubbelstorleken. Pyrex™ gasdistributionsrör finns i en mängd olika porositeter.
Dispergera gas i vätskor för att få den optimala bubbelstorleken. Pyrex™ gasdistributionsrör finns i en mängd olika porositeter.
  • Idealisk för spridning av gas i vätskor
  • Borosilikatglasrör med sintrad fingerborg
  • Val av fingerborgporositeter för att uppnå optimal gasbubblastorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Porositet: 2
Material Borosilikatglas (3.3)
Total längd (metrisk) 300 mm
För användning med (applikation) För spridning av gas i vätskor
Inkluderar Sintrad fingerborg