Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. 11373604
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11373604 100 mL 1 mL Paket med 2
11363604 50 mL 1 mL Paket med 2
15567700 10 mL 0.2 mL Paket med 10
15577700 25 mL 0.5 mL Paket med 10
15587700 250 mL 2 mL Paket med 10
15597700 500 mL 5 mL Paket med 10
15507710 1000 mL 10 mL Paket med 10
15517710 2000 mL 20 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11373604 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3211/10MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00 SEK
    680.72 SEK / Paket med 2
    Save 148.28 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
  • Sexkantig bas: förbättrar stabiliteten
  • Utbytbar: polyetenpropp
  • Klass B
  • Överensstämmer med: ISO 4788
Specifikationer
Tolerans ±1 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Klass B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 291 mm
Inkluderar Polyetenpropp
skala Vit emalj
Stopparnummer 24/29
Proppmaterial Polyeten
Examen 1 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Produkttyp Graderad cylinder