Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivelse
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
- Sexkantig bas: förbättrar stabiliteten
- Utbytbar: polyetenpropp
- Klass B
- Överensstämmer med: ISO 4788
Tekniske data
Tekniske data
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12680, ISO 4788, BS 604 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Höjd (metrisk) | 367 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion