Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
- Sexkantig bas: förbättrar stabiliteten
- Utbytbar: polyetenpropp
- Klass B
- Överensstämmer med: ISO 4788
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±5 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Höjd (metrisk) | 403 mm |
| Inkluderar | Polyetenpropp |
| skala | Vit emalj |
| Stopparnummer | 34/35 |
| Proppmaterial | Polyeten |
| Visa mer |