Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. p-8002588
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 11373604
Brand: Pyrex 3211/10MP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
  • Sexkantig bas: förbättrar stabiliteten
  • Utbytbar: polyetenpropp
  • Klass B
  • Överensstämmer med: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±1 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 291 mm
Inkluderar Polyetenpropp
skala Vit emalj
Stopparnummer 24/29
Proppmaterial Polyeten
Examen 1 mL