Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp och avtagbar fot
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp och avtagbar fot är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
- Sexkantig avtagbar polyetenfot: absorberar stötar, minskar brott och ger stabilitet
- Utbytbar: polyetenpropp
- Klass B
- Överensstämmer med: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Reservdelar: finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±1 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Inkluderar | Avtagbar fot, polyetenstopp |
| skala | Vit emalj |
| Stopparnummer | 24/29 |
| Proppmaterial | Polyeten |
| Visa mer |