Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp och avtagbar fot
Produktkod. 11313574
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11313574 250 mL 2 mL Paket med 2
10243790 100 mL 1 mL Paket med 2
11393564 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11303574 50 mL 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11313574 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3215/12P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.60 SEK
    643.05 SEK / Paket med 2
    Save 125.55 SEK
    16% Av
I lager
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp och avtagbar fot är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
  • Sexkantig avtagbar polyetenfot: absorberar stötar, minskar brott och ger stabilitet
  • Utbytbar: polyetenpropp
  • Klass B
  • Överensstämmer med: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Reservdelar: finns separat
Specifikationer
Tolerans ±2 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Klass B
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Höjd (metrisk) 320 mm
Inkluderar Detachable Foot, Polyethylene Stopper
skala Vit emalj
Stopparnummer 29/32
Proppmaterial Polyeten
Examen 2 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Produkttyp Graderad cylinder