Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp och avtagbar fot
Produktkod. p-8002589
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10243790
Brand: Pyrex 3215/10P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp och avtagbar fot är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
  • Sexkantig avtagbar polyetenfot: absorberar stötar, minskar brott och ger stabilitet
  • Utbytbar: polyetenpropp
  • Klass B
  • Överensstämmer med: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Reservdelar: finns separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±1 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 270 mm
Inkluderar Detachable Foot, Polyethylene Stopper
skala Vit emalj
Stopparnummer 24/29
Proppmaterial Polyeten
Examen 1 mL