Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i Squat-format
Produktkod. 12612042
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
12612042 250 mL 5 mL Paket med 2
12632042 1000 mL 20 mL Paket med 2
12602042 100 mL 2 mL Paket med 2
12682032 25 mL 1 mL Paket med 2
12622042 500 mL 10 mL Paket med 2
12692032 50 mL 1 mL Paket med 2
12672032 10 mL 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12612042 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3285250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med blå emaljgradering för ökad synlighet. Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i Squat Form är idealiska för användning i dragskåp och begränsade utrymmen. Borosilikatglas ger överlägsen kemisk beständighet.
  • Sexkantig bas och knäböj ger stabilitet
  • Kraftig konstruktion ökar mekanisk styrka och minskar brott (sänker kostnaden och förbättrar användarsäkerheten)
  • Kraftig pärlformad kant och pip möjliggör ren och enkel dispensering
  • Klass B
  • Överensstämmer med ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tolerans ±2 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Class B
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) Slutna utrymmen
Höjd (metrisk) 199 mm
skala Blå emalj
Examen 5 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Produkttyp Graderad cylinder