Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i Squat-format
Description
- Sexkantig bas och knäböj ger stabilitet
- Kraftig konstruktion ökar mekanisk styrka och minskar brott (sänker kostnaden och förbättrar användarsäkerheten)
- Kraftig pärlformad kant och pip möjliggör ren och enkel dispensering
- Klass B
- Överensstämmer med ISO 4788
Specifications
Specifications
| Tolerans | ±10 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | Class B |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Slutna utrymmen |
| Höjd (metrisk) | 289 mm |
| skala | Blå emalj |
| Examen | 20 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Show More |