Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i Squat-format
Produktkod. 12672032
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12672032
Brand: Pyrex 328510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med blå emaljgradering för ökad synlighet. Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i Squat Form är idealiska för användning i dragskåp och begränsade utrymmen. Borosilikatglas ger överlägsen kemisk beständighet.
  • Sexkantig bas och knäböj ger stabilitet
  • Kraftig konstruktion ökar mekanisk styrka och minskar brott (sänker kostnaden och förbättrar användarsäkerheten)
  • Kraftig pärlformad kant och pip möjliggör ren och enkel dispensering
  • Klass B
  • Överensstämmer med ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±0,3 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 10 mL
För användning med (applikation) Slutna utrymmen
Höjd (metrisk) 93 mm
skala Blå emalj
Examen 1 mL