Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med vita graderingar
Produktkod. 11303564
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11303564 50 mL 1 mL Paket med 2
11323564 1000 mL 10 mL Paket med 2
11313564 100 mL 1 mL Paket med 2
11383554 10 mL 0.2 mL Paket med 2
11333564 2000 mL 20 mL Varje
10365380 250 mL 2 mL Paket med 2
11393554 25 mL 0.5 mL Paket med 2
10203640 500 mL 5 mL Paket med 2
15557700 5 mL 0.1 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11303564 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3200/08MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.15 SEK
    245.49 SEK / Paket med 2
    Save 51.66 SEK
    17% Av
I lager
Tillverkad med klass B-toleranser. De Pyrex Glascylindrar med vita graderingar har en robust sexkantsfot.
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Tillverkad med klass B-toleranser
  • Robust sexkantsfot
  • Vita emaljgraderingar som förblir synliga vid användning av mörkfärgade lösningar
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
Specifikationer
Tolerans ±1 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass Klass B
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Höjd (metrisk) 200 mm
skala Vit emalj
Examen 1 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Produkttyp Graderad cylinder